Drukuj
Statywy na vialki, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
868805 985800
212-6191EA 1100 PLN
212-6191 212-6192
Statywy na vialki, WHEATON®
Statywy do probówek Statywy na vialki chromatograficzne
These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
  • Autoclavable and stackable
  • Chemically resistant
  • Include position identifiers