Drukuj
Piknometry, Gay-Lussaca
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05630210 05630213 05630222 05630228 05630237
LENZ05630210EA 367 PLN
LENZ05630210 LENZ05630213 LENZ05630222 LENZ05630228 641-0900
Piknometry, Gay-Lussaca
Piknometry
Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
  • Piknometry mają indywidualnie sprawdzoną i wygrnerowaną objętość, z dokładnością 0,001 cm3
  • Korek dokłądnie dopasowany dla ułatwienia użytkowania
  • Korek szlif NS 10/19
* DIN ISO 3507