Drukuj
Płytki, żel krzemionkowy 60, niemodyfikowane, z podkładem szklanym
Dostawca: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 781 PLN
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Płytki, żel krzemionkowy 60, niemodyfikowane, z podkładem szklanym
Płytki do TLC
Merck Multiformat plates are pre-scored glass plates for easy breaking into various sizes. The plates use the same silica coating as the corresponding TLC or HPTLC plate delivering chromatograms that are identical to those of the non scored plates.
  • Easy snapping to smaller sizes
  • Up to seven formats in one plate: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×10 mm