Drukuj
Płytki do TLC, żel krzemionkowy 60, niemodyfikowane, plastikowe
Dostawca: Merck
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
1.05735.0001EA 546 PLN
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
Płytki do TLC, żel krzemionkowy 60, niemodyfikowane, plastikowe
Płytki do TLC
TLC plates, that feature a smooth and extremely dense plate coating, ensuring narrow bands and maximum separation efficiency with the lowest background noise. Flexible plastic sheets can easily be cut to match individual separation requirements.
  • Inorganic fluorescent indicator for UV detection of colourless substances