Drukuj
Końcówki do automatycznej stacji pipetującej, PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak oraz Evolution)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
925-021 925-261 925-262 927-021 927-261 927-262 929-021 929-261 929-262
736-0025EA 1230 PLN
736-0025 737-2003 737-2004 736-0026 737-2005 737-2006 736-0027 737-2007 737-2008
Końcówki do automatycznej stacji pipetującej, PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak oraz Evolution)
Końcówki do pipet
Wysokiej jakości końcówki, przeznaczone do badań w laboratoriach biologii molekularnej.
  • Przezroczysty PP
  • Certyfikowany bez RNazy, DNazy, DNA i pirogenów
  • Bardzo niski współczynnik zmienności
  • Końcówki z filtrami ART®: Wyeliminuj ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między próbkami; Przeznaczenie: do zastosowań z DNA, RNA, a także próbek radioaktywnych i zakaźnych
  • Sterylne końcówki: Sterylizowane promieniowaniem gamma