Drukuj
Końcówki do automatycznej stacji pipetującej, Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
953-251 953-252 953-011 951-251 951-011 951-021 951-252 951-253 951-261 951-262 953-021 953-253 953-261 953-262
737-2028EA 863 PLN
737-2028 737-2030 736-0032 737-2020 736-0031 737-2019 737-2022 737-2024 737-2025 737-2026 736-0033 737-2032 737-2033 737-2034
Końcówki do automatycznej stacji pipetującej, Qiagen® BioRobot® (3000/8000/9600/9604, Rosys, Colibri)
Końcówki do pipet
Wysokiej jakości końcówki testowane na rzeczywistych stacjach roboczych, dla których zostały stworzone, aby zapewnić kompatybilność i bezpieczne dopasowanie.
  • Przezroczysty lub czarny PP
  • Końcówki z filtrami ART® eliminują ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między próbkami; Przeznaczenie: do zastosowań z DNA, RNA, a także próbek radioaktywnych i zakaźnych
  • Certyfikowany bez RNazy, DNazy, DNA, RNA, pirogenów i ATP
  • Sterylne końcówki: Sterylizowane promieniowaniem gamma
Informacje do zamówienia: Dostępne w pudełkach po 10 stojaków lub 50 stojaków (Econopak).