Drukuj
Końcówki do automatycznej stacji pipetującej, Axygen®, PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Dostawca: Corning
ZT-100-R ZT-100-R-S ZT-200-R ZT-200-R-S ZT-205-WB-LR ZT-205-WB-R ZT-205-WBRS ZT-50-R ZTF-100-R-S ZT-50-R-S ZTF-200-R-S ZTF-50-R-S ZT-205-WB-R-S
613-1666EA 1960 PLN
613-1666 613-1667 613-1668 613-1669 613-1900 613-1670 613-1671 613-1905 613-1672 613-1906 613-1673 732-1555 AXYGZT-205-WB-R-S
Końcówki do automatycznej stacji pipetującej, Axygen®, PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Końcówki do pipet
Przezroczysty PP.
  • Sterylne końcówki : Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Końcówki filtracyjne : Filtr PE zapobiega zanieczyszczeniu pipety
  • Bez RNazy, DNazy, DNA i pirogenów
Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen® Maxymum Recovery® surface