Drukuj
VWR®, Końcówki do dozownika, Classic
Dostawca: VWR Collection
613-1000EA 544 PLN
613-1000 613-1001 613-1002 613-1003 613-1004 613-1005 613-1006 613-1007 613-1008 613-1009 613-1011 613-1012 613-1013 613-1014
VWR®, Końcówki do dozownika, Classic
Końcówki do pipet
By using the direct displacement method, these tips work well for infectious and volatile liquids, as the fluid never will get in touch with the instrument which avoids any contamination.
  • Kompatybilny z: VWR Stepper and Stepper Pro, Ritter® Ripette® and Ripette® pro, Brand® HandyStep® i HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® i Easystep (*bez automatycznego rozpoznawania końcówek)
  • Zrównoważona konstrukcja oparta na żywicach pierwotnych
  • Osiem różnych rozmiarów końcówek od 0,05 do 50 ml
  • Sterylne końcówki gwarantujące brak DNA, DNazy, RNazy, ATP i pirogenów
NOTE: The 25 ml and 50 ml tips require an adapter, which needs to be ordered separately. When using 0,05 ml tips it has to be taken into account to attach a 10 µl manual pipette tip accordingly.