Drukuj
Końcówki do pipet, epT.I.P.S.® Standard
Dostawca: EPPENDORF
0030000.870 0030000.897 0030000.919
613-3503EA 246 PLN
613-3503 613-3504 613-3505
Końcówki do pipet, epT.I.P.S.® Standard
Końcówki do pipet
Te końcówki mają ergonomicznie zoptymalizowaną geometrię stożka, która zapewnia lepsze uszczelnienie końcówki.
  • Wysokiej jakości końcówki w zamykanej torebce
  • Ergonomiczny styl
  • Stożek z giętką, elastyczną końcówką zapewnia lepszą uszczelkę końcówki pipety
epT.I.P.S., in combination with adequate pipettes, are intended for dispensing liquids in the volume range of 0,1 µl to 10 ml.
In vivo applications (applications in or on the human body) are not allowed. epT.I.P.S. and the appropriate pipettes only must be used by correspondingly trained specialists.
The user must have read thoroughly the operating instructions of the pipette and the instructions for use of the epT.I.P.S. and must have made himself familiar with the functioning of the pipette with the pipette tips.
Sposób pakowania: Luzem, w zamykanej torebce.