Drukuj
Końcówki do pipet, Finntip™ Stepper
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
9404170 9404173 9404180 9404183 9404190 9404193 9404200 9404203 9404210 9404213 9404220 9404223 9404230 9404233
613-2634EA 674 PLN
613-2634 613-2635 613-2636 613-2637 613-2638 613-2639 613-2640 613-2641 613-2642 613-2643 613-2644 613-2645 613-2646 613-2647
Końcówki do pipet, Finntip™ Stepper
Końcówki do pipet
Pełna gama końcówek strzykawek z wyporem dodatnim zaprojektowanych dla Finnpipette™ Stepper.
  • Ergonomiczny styl
  • Siedem rozmiarów strzykawek obejmujących zakres objętości dozowania od 10 µl do 50 ml
  • Przystosowany do zastosowań z agresywnymi i lepkimi cieczami