Drukuj
VWR® Ładowarka końcówek Pak Rak™ Plus
Dostawca: VWR
VWR® Pak Rak®
613-0347EA 2310 PLN
613-0347
VWR® Ładowarka końcówek Pak Rak™ Plus
Pipette Tip Boxes and Racks
Pak Rak natychmiast ładuje puste stojaki za pomocą wysokiej jakości końcówek pipet VWR®.
  • Ładowarki wielokrotnego użytku wytwarzają do 5 razy mniej odpadów w porównaniu z ręcznymi systemami napełniania
  • Dłonie lub ręce w rękawicach nigdy nie dotykają końcówek
Proste naciśnięcie w dół powoduje dozowanie 96 końcówek do stojaka 8x12.
Informacje do zamówienia: Skrzynki / stojaki wielokrotnego napełniania są wymagane dla ładowarki i są sprzedawane oddzielnie.