Drukuj
Końcówki do pipet, Finntip™ Flex
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 305 PLN
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Końcówki do pipet, Finntip™ Flex
Końcówki do pipet
Nowa generacja końcówek zapewniająca użytkownikowi większą elastyczność.
  • Wysokiej jakości PP, autoklawowalny
  • Ergonomiczna cienka końcówka ścienna; niskie siły mocowania i wyrzucania
  • Stelaż antypoślizgowy z pokrywą na zawiasach
  • Łatwy w użyciu system napełniania
Sposób pakowania: Dostępne luzem, w stojakach, w zestawie startowym (1 stojak 96 i 16 lub 20 wkładów 96) lub zestawem do napełniania (16 lub 20 wkładów po 96).
końcówki 10 ml : Dostępne wyłącznie w workach.