Drukuj
Specjalne Końcówki pipet, Finntip ™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 255 PLN
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Specjalne Końcówki pipet, Finntip ™
Końcówki do pipet
Wysokiej jakości PP, autoklawowalny.
  • Finntip ™ Extended (200 i 1000 µl): Długa, stożkowa końcówka specjalnie przystosowana do głębokich rur i wąskich butelek z szyjką
  • Finntip ™ Wide: Końcówki z szerokim, szlifowanym otworem do pipetowania lepkich cieczy i delikatnych zawiesin komórek lub makrocząsteczek, takich jak genomowe DNA, bez fragmentacji