Drukuj
Wymienne tacki z końcówkami do pipet, Axygen®
Dostawca: Corning
RFL-222-C RFL-300-C RFL-1200-C
732-0956EA 282 PLN
732-0956 732-0957 732-1402
Wymienne tacki z końcówkami do pipet, Axygen®
Końcówki do pipet
Przezroczysty PP, autoklawowalny.
  • Łatwe do załadowania stojaki do napełniania
  • Certyfikowany bez RNazy, DNazy i endotoksyny
  • Uniwersalne końcówki pasowane mają skośne oznaczenia i stopniowane oznaczenia