Drukuj
VWR®, Końcówki do pipet, uniwersalne
Dostawca: VWR Collection
612-5755EA 127 PLN
612-5755 612-6786
VWR®, Końcówki do pipet, uniwersalne
Końcówki do pipet
PP, autoklawowalne.
  • Produkowane bez smarów
  • Bez pigmentów bez kadmu
  • Przyjazny dla środowiska system pakowania
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)