Drukuj
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Końcówki do pipet
Dostawca: VWR Collection
612-2914EA 265 PLN
612-2914 612-2915 612-2599 612-2913 612-2999
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Końcówki do pipet
Końcówki do pipet
Końcówki można trzymać w MultiTrays®. Kompatybilne z większością mikropipet, z wyjątkiem 612-2913, która jest kompatybilna z mikropipetami Gilson® i Labmate®. MultiBox® plus to autoklawowalne pudełko wykonane z PP, pyłoszczelne, z otwieraną i przesuwną pokrywą, która może być otwarta całkowicie lub częściowo. MultiBox® plus jest odpowiedni do stosowania z wszystkimi tackami MultiTrays®.
  • Końcówki dobrze przylegają, mają prosty kształt, i oferują minimalną retencję płynu
  • MultiBox® plus mogą być wielokrotnie autoklawowalne, ale powinny być umieszczane w