Drukuj
Końcówki do pipet z flitrem, ART®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2065 2065E 2069 2069G 2069IW 2070 2079E 2079EIW 2079GIW 2139 2139F 2140 2149 2149E 2149P 2149PIW 2159P 2160P 2180B 2279 2279IW 2780 2079 2065E-05 2069-05 2139-05 2139F-05 2140-05 2149P-05 2149E-05 2149P-50 2279-05
732-2202EA 328 PLN
732-2202 732-2204 732-2207 732-2210 732-2282 732-2212 732-2355 732-2217 615-0030 732-2219 732-2285 732-2221 732-2223 732-2293 732-2225 732-2301 732-2231 732-2233 732-2234 732-2236 732-2312 732-2238 732-2215 732-2205 732-2208 732-2220 732-2286 732-2222 732-2224 732-2294 732-2298 732-0995
Końcówki do pipet z flitrem, ART®
Końcówki do pipet
Wyprodukowane w specjalnym procesie końcówki są wyposażone w unikalny filtr ART®, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między próbkami, co jest szczególnie ważne w biologii molekularnej. Są one odpowiednie do zastosowań obejmujących wykorzystanie DNA lub RNA, a także próbek radioaktywnych i zakaźnych.
  • Certyfikowany bez RNazy, DNazy, DNA, ATP i pirogenów
  • Sterylne końcówki : Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Końcówki „niska retencja”: Wyjątkowo hydrofobowa powierzchnia zapewniająca mniejszą retencję, wyższą precyzję i powtarzalność pomiarów
Informacje do zamówienia: Dostarczane luzem w workach i niejałowe, sterylne w stelażach, w opakowaniach BreakThru (nadające się do recyklingu, ekonomiczne opakowanie w pudełku) lub pakowane pojedynczo.