Drukuj
Pipeta pasteura
Dostawca: KARTELL
315 316
612-1778EA 170 PLN
612-1778 612-1780
Pipeta pasteura
Pipety Pipety Pasteura
PE, graduated.
  • Moulded in one piece
  • High capacity reservoir for take up and expulsion of liquids
  • Idealny zastępuje tradycyjne, szklane pipety Pasteura z gumowym smoczkiem