Drukuj
Pipety Pasteura, cienka końcówka
Dostawca: Alpha Laboratories
LW4243 LW4233 LW4060 LW4235 LW4239 LW4238 LW4231 LW4232 LW4061 LW4236 LW4070 LW4697 LW4638 LW4636
612-1738EA 496 PLN
612-1738 612-1751 612-1759 612-1771 612-1787 612-1797 612-0005 612-0006 612-0003 ALPCLW4236 ALPCLW4070 ALPCLW4697 ALPCLW4638 ALPCLW4636
Pipety Pasteura, cienka końcówka
Pipety Pipety Pasteura
Non toxic, food grade LDPE.
  • For careful control and small volume transfers
  • Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading