Drukuj
Pipety Demeter
Dostawca: HIRSCHMANN
1500137 1500144
612-1032EA 62.5 PLN
612-1032 612-4803
Pipety Demeter
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Kalibrowane na wylew (Ex)
  • Niebieskie oznaczenia
  • Pipety do rozcieńczania z 2 kreskami 1 i 1,1 ml lub z 4 kreskami 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Długość: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certyfikaty: DIN 12838 + DIN 12839