Drukuj
Pipety wielomiarowe, z tłokiem
Dostawca: HIRSCHMANN
1190133 1190141 1190153 1190160 1190165 1190170
612-1025EA 117 PLN
612-1025 612-1026 612-1027 612-1028 612-1029 612-1030
Pipety wielomiarowe, z tłokiem
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Kalibrowane na wylew (Ex)
  • Oznaczenia wykonane trwała brązową farbą dyfuzyjną, główne podziałki w formie pierścieni
  • Strzykawka zintegrowana z pipetą