Drukuj
Pipety serologiczne, wypływ całkowity
Dostawca: Brand
27109 27107 27113 27115 27112
612-0842EA 53 PLN
612-0842 612-0841 612-0844 612-0845 612-0843
Pipety serologiczne, wypływ całkowity
Pipety Pipety serologiczne
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, short graduation marks
  • Cotton plugged upper end
Tip Ø: 2 mm for 1 and 2 ml pipettes; 3 mm for 5, 10 and 25 ml pipettes.