Drukuj
VWR®, Pudełka do sterylizacji pipet
Dostawca: VWR Collection
612-2069EA 671 PLN
612-2069 612-2070
VWR®, Pudełka do sterylizacji pipet
Pudełka Pojemniki na pipety do sterylizacji
Stal nierdzewna, okrągła podstawa, autoklawowalne.
  • Autoklawowalne w temp +121 °C i sterylizowale w temp +180 °C.
  • Dno i dolna strona pokrywy pokryte są silikonem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pipet podczas transportu i sterylizacji