Drukuj
VWR®, Pudełka do sterylizacji pipet
Dostawca: VWR Collection
612-2061EA 632 PLN
612-2061 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2066 612-2067
VWR®, Pudełka do sterylizacji pipet
Pudełka Pojemniki na pipety do sterylizacji
Stal nierdzewna, kwadratowa podstawa, autoklawowalne.
  • Autoklawowalne w temp +121 °C i sterylizowale w temp +180 °C.
  • Dno i dolna strona pokrywy pokryte są silikonem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pipet podczas transportu i sterylizacji