Drukuj
Statyw do pipet, obrotowy
Dostawca: KARTELL
262 265
612-2814EA 171 PLN
612-2814 612-1811
Statyw do pipet, obrotowy
Statywy do pipet
PP, with circular PVC base (both references to be ordered together to have the complete system).
  • Statyw mieści 18 pipet o Ø <10 mm i 10 pipet o Ø <15 mm
  • Podstawa, posiada niewielki otwór odpływowy
  • Możliwa jest regulacja wysokości