Drukuj
VWR®, Smoczki do pipet
Dostawca: VWR Collection
612-2691EA 314 PLN
612-2691 612-2693
VWR®, Smoczki do pipet
Pipety Gruszki i smoczki
Naturalny lateks.
  • Do pipet Pasteura, małych pipet i medycznych liczników kropelek
Pojemność: Od 1 do 2 ml
Długość: 43/52 mm