Drukuj
Pipetor, pipetus®-standard
Dostawca: Hirschmann Laborgeräte
pipetus®-standard
612-2602EA 1400 PLN
612-2602 612-2603 HIRS9905000 HIRS9906000 HIRS9904010 HIRS9903010
Pipetor, pipetus®-standard
Pipety Kontrolery pipet
Przeznaczony do pipet pojemności od 0,1 do 100 ml.
  • Optymalne bezpieczeństwo i doskonały komfort użytkowania
  • Pipetor jest lżejszy i łatwiejszy w użyciu, ponieważ pompa jest oddzielona od uchwytu
  • Do sterylizacji w autoklawie, zdejmowany uchwyt pipetora wyposażony jest w dwa przyciski do napełniania i opróżniania
Informacje do zamówienia: pipetus® jest wyposażony w pompę elektryczną, dwa filtry i zawór bezpieczeństwa.