Drukuj
Pipetor, Pi-Pump
Dostawca: KARTELL
5051 5052
612-1926EA 143 PLN
612-1926 612-1927
Pipetor, Pi-Pump
Pipety Kontrolery pipet
Pomoc przy pipetowaniu dla wszystkich pipet szklanych lub z tworzyw sztucznych.
  • Zasanie i dozowanie odbywa się przez obracanie pokrętła
  • Naciśnięcie dzwigni odpływu umożliwia wypłynięcie cieczy