Drukuj
VWR®, Pipety Pasteura, High Performance
Dostawca: VWR Collection
612-1681EA 172 PLN
612-1681 612-1747 612-1682 612-1683 612-1684 612-1685 612-1686 612-1687 612-1688 612-1756 612-1689 612-1690 612-2841 612-2842 612-2843 612-2844 612-2845 612-2846 612-2847 612-2848 612-2849 612-2850 612-2851 621-0058
VWR®, Pipety Pasteura, High Performance
Pipety Pipety Pasteura
LDPE, jednorazowe. Nietłukące pipety za jednym razem eliminują ryzyko stłuczenia i narażenia na substancje niebezpieczne. Powierzchnia o niskim powinowactwie zmniejsza ryzyko utraty komórek i wartościowych białek Idealne do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia płynów.
  • Nietoksyczne i obojętne dla płynów biologicznych i większości kwasów
  • Mogą być zgrzewane na ciepło i zamrażane do bardzo niskiej temperatury (np. ciekłym azotem)
  • Dostępne sterylne lub niesterylne
  • Zapewnienie sterylności na poziomie SAL 10-6
Sposób pakowania: Sterylne pipety zapakowane w papier klasy medycznej oraz nietoksyczny film.