Drukuj
VWR®, Pipety Pasteura
Dostawca: VWR
VWR®
612-3860EA 220 PLN
612-3860 VWRU14672-200 612-3850 612-3861 VWRU14672-608 612-3849 VWRU14672-380 612-1799 612-1701 612-1702 612-1798
VWR®, Pipety Pasteura
Pipety Pipety Pasteura
Szkło sodowo-wapniowe, jednorazowego użytku.
  • Niesterylne
  • Zwężony górny otwór z bawełnianym wacikiem
  • Górna średnica zewnętrzna: 7,1 mm, grubość ścianki: 0,53 mm, wypływ Ø 1,50 mm