Drukuj
Mikropipety, minicaps®, według Delbrücka
Dostawca: HIRSCHMANN
9000240 9000220 9000250
612-2451EA 526 PLN
612-2451 612-2449 612-2453
Mikropipety, minicaps®, według Delbrücka
Pipety Mikrokapilary
DURAN®, szkło borokrzemowe, z heparynianem sodu, jednorazowe.
  • Certyfikat zgodności
  • End to end: zawiera ustaloną objętość po wypełnieniu z jednego końca na drugi
  • Bezpieczne opakowanie do ochrony podczas transportu
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Dokładność: 0,5%
Powtarzalność: 1%
Certyfikaty: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Sposób pakowania: 100 mikropipet w szklanej fiolce z kolorowym zamknięciem dozującym, kartonowe opakowanie zbiorcze zawiera 10 fiolek.