Drukuj
Mikropipety, minicaps®
Dostawca: HIRSCHMANN
9000125 9000199 9000101 9000102 9000105 9000110 9000140 9000100 9000103 9000104 9000120 9000130 9000150 9001166
612-2441EA 439 PLN
612-2441 612-2446 612-2432 612-2433 612-2437 612-2439 612-2443 612-2431 612-2434 612-2436 612-2440 612-2442 612-2445 612-2438
Mikropipety, minicaps®
Pipety Mikrokapilary
DURAN®, szkło borokrzemowe, nie heparynowane, jednorazowe.
  • Certyfikat zgodności
  • End to end: zawiera ustaloną objętość po wypełnieniu z jednego końca na drugi
  • Bezpieczne opakowanie do ochrony podczas transportu
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Dokładność: 0,5%
Powtarzalność: 1%
Certyfikaty: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Sposób pakowania: 100 mikropipet w szklanej fiolce z kolorowym zamknięciem dozującym, kartonowe opakowanie zbiorcze zawiera 10 fiolek.