Drukuj
Mikrąkapilary hematokrytowe, jednorazowe
Dostawca: HIRSCHMANN
9100418 9100160 9100175 9100260 9100275 9100299 9030208
612-3422EA 273 PLN
612-3422 612-3414 612-3417 612-3418 612-3419 720-2851 720-2948
Mikrąkapilary hematokrytowe, jednorazowe
Pipety Mikrokapilary
Disposable capillaries for centrifugation of blood tests.
  • Precyzyjne, z grubą ścianką
  • Kodowane kolorami
According to DIN 12846
Certyfikaty: According to DIN 12846
Sposób pakowania: 100 szt. w szklanej fiolce, 10 fiolek w kartonie.