Drukuj
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, Volac®
Dostawca: Poulten & Graf
R400/A/5 R400/C/5 R400/D/5
612-1606EA 71 PLN
612-1606 612-1608 612-1609
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, Volac®
Pipety Pipety wielomiarowe
Glass, zero at top, capacity at outlet.
  • Amber inscriptions
  • Sizes 5 ml and above are constricted for cotton plugging
  • Colour coded
Certyfikaty: BS 700