Drukuj
Pipety wielomiarowe, typ 2, klasa B, MBL
Dostawca: SciLabware
PRA800B PRA802B PRA804B PRA806B PRA808B
612-3191EA 92.8 PLN
612-3191 612-3190 612-3189 612-3188 612-3187
Pipety wielomiarowe, typ 2, klasa B, MBL
Pipety Pipety wielomiarowe
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at the jet
  • Graduations in permanent amber stain
BS 700, ISO 835
Certyfikaty: BS 700, ISO 835