Drukuj
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, MBL
Dostawca: SciLabware
MBL®
612-2947EA 95.8 PLN
612-2947 612-2948 612-2949 612-2945 612-2946
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, MBL
Pipety Pipety wielomiarowe
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at the jet
  • Graduations in permanent amber stain
BS700, ISO 835
Certyfikaty: BS700, ISO 835