Drukuj
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, wypływ całkowity
Dostawca: HIRSCHMANN
1000129 1000133 1000135 1000140 1000141 1000142 1000153 1000154 1000160 1000165 1000170 1000175
612-1067EA 35 PLN
612-1067 612-1068 612-1069 612-3400 612-1070 612-1095 612-1096 612-1097 612-1098 612-1075 612-1076 612-3401
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, wypływ całkowity
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®
  • Kalibrowane na wylew 'Ex'
  • Skala do końcówki pipety, zero na górze, brązowe oznaczenia
  • Od 5 ml z bawełnianą zatyczką
DIN EN ISO 835
Długość: 360 mm ±5 mm, z wyjątkiem 25 i 50 ml: 450 mm ±5 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 835