Drukuj
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa AS, wypływ całkowity
Dostawca: HIRSCHMANN
1101129 1101133 1101135 1101140 1101141 1101142 1101153 1101154 1101160 1101165 1101170 1101175
612-1033EA 51.6 PLN
612-1033 612-1034 612-1035 612-1036 612-1037 612-1038 612-1039 612-1040 612-1041 612-1042 612-1043 612-1044
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa AS, wypływ całkowity
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Kalibrowane na wylew (Ex), certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
  • Niebieskie oznaczenia, podziałka do końcówki pipety
  • Od 5 ml z bawełnianą zatyczką
  • Czas oczekiwania 5 sekund
DIN EN ISO 835
Długość: 360 mm ±5 mm, z wyjątkiem 25 i 50 ml: 450 mm ±5 mm.
Certyfikaty: DIN EN ISO 835. Zgodność potwierdzona certyfikatem (oznaczenie DE-M).