Drukuj
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, wypływ całkowity, BLAUBRAND® ETERNA
Dostawca: Brand
27070 27072 27073 27075 27076 27077 27078 27079
612-1145EA 32.9 PLN
612-1145 612-1148 612-1149 612-1152 612-1153 612-1154 612-1155 612-1156
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, wypływ całkowity, BLAUBRAND® ETERNA
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in ETERNA amber stain
  • Marked pipettes (*) suitable for cotton plugs
DIN EN ISO 835
Length: 360 ±10 mm except for 25 ml pipettes: 450 ±10 mm.
Certyfikaty: DIN EN ISO 835.