Drukuj
Pipety wielomiarowe, klasa AS, wypływ całkowity
Dostawca: HIRSCHMANN
1100229 1100233 1100240 1100241 1100242 1100253 1100260 1100270
612-2766EA 54 PLN
612-2766 612-2767 612-2768 612-2769 612-2770 612-2771 612-2772 612-2773
Pipety wielomiarowe, klasa AS, wypływ całkowity
Pipety Pipety wielomiarowe
Szkło.
  • Kalibrowane na wylew (Ex), certyfikat zgodności z numerem serii
  • Brązowe oznaczenia, podziałka do końcówki pipety
  • Od 5 ml z bawełnianą zatyczką
DIN 12697
Długość: 360 ±5 mm, z wyjątkiem 25 ml: 450 ±5 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).