Drukuj
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, wypływ całkowity
Dostawca: HIRSCHMANN
1030133 1030141
612-1022EA 36.5 PLN
612-1022 612-1024
Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa B, wypływ całkowity
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®
  • Calibrated to deliver 'Ex', short line graduation
  • Brązowe oznaczenia, zero na górze, podziałka do końcówki pipety
  • Z bawełniana zatyczką
DIN EN ISO 835
Długość: 360 mm ±5 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 835