Drukuj
Akcesoria do butelek ze stożkowym dnem, NALGENE®
Dostawca: HIRSCHMANN
1341133 1341140 1341145 1341148 1341155 1341160 1341164 1341165 1341170 1341175 1341180
612-1310EA 40.7 PLN
612-1310 612-1311 612-1312 612-1313 612-1314 612-1315 612-1316 612-1317 612-1318 612-1384 612-1320
Akcesoria do butelek ze stożkowym dnem, NALGENE®
Pipety Pipety jednomiarowe
AR-Glas®.
  • Kalibrowane na wylew (TD, Ex)
  • Niebieskie oznaczenia
  • Certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
DIN EN ISO 648
Certyfikaty: DIN EN ISO 648; DE-M marking