Drukuj
Pipety jednomiarowe, 2 kreski, klasa AS
Dostawca: HIRSCHMANN
1340229 1340233 1340240 1340248 1340255 1340260 1340264 1340265 1340270 1340275 1340280
612-4874EA 58.2 PLN
612-4874 612-2783 612-2784 612-2785 612-2786 612-2787 612-2788 612-2789 612-2790 612-2791 612-2792
Pipety jednomiarowe, 2 kreski, klasa AS
Pipety Pipety jednomiarowe
AR-Glas®
  • Kalibrowane na wylew (TD,Ex)
  • Brązowe oznaczenia
  • Certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
DIN 12691
Certyfikaty: DIN EN ISO 648; Oznaczenie DE-M