Drukuj
VWR®, Kołnierze uszczelniające do szlifów
Dostawca: VWR Collection
201-0027EA 117 PLN
201-0027 201-0028 201-0025 201-0026 201-0029 201-0030 201-0031 201-0032 201-0033 201-0034 201-0035
VWR®, Kołnierze uszczelniające do szlifów
Kołnierze NS/Złączki Mankiety uszczelniające na szlify
PTFE, grubość 0,05 mm.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Szczelne dla gazów, cieczy i próżni (do 0,1 mbar)
  • Odporność na temperaturę od –200 do +280 °C
Pasują do nasadek ze szlifem Łatwy do odłączenia i odpowiedni do wielokrotnego użytku. Nie wymaga dodatku smaru