Drukuj
VWR®, Kołnierze uszczelniające PTFE do szlifów
Dostawca: VWR Collection
201-0039EA 409 PLN
201-0039 201-0040 201-0041 201-0042 201-0043 201-0044 201-0045 201-0046 201-0048
VWR®, Kołnierze uszczelniające PTFE do szlifów
Kołnierze NS/Złączki Mankiety uszczelniające na szlify
PTFE, z uchwytem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Szczelne dla gazów, cieczy i próżni
  • Odporność na temperaturę od –200 do +280 °C
Pasują do nasadek ze szlifem Solidna konstrukcja z wystającym uchwytem umożliwia łatwe odłączanie złączy. Z pierścieniami uszczelniającymi na zewnętrznej stronie szlifu, który zapobiega zakleszczeniu i daje bardzo dobre uszczelnienie. Połączenie bez dodatku smaru; brak smaru zapewnia brak ryzyka zanieczyszczenia próbki.