Drukuj
VWR®, Mopy do cleanroomów
Dostawca: VWR Collection
129-0147EA 2710 PLN
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Mopy do cleanroomów
Mopy
Wykonany w 100% z poliestru mop sznurkowy. Pakowany w podwójny woreczek do zastosowania w cleanroomach. Wysoka chłonność roztworów chemicznych. Idealny do aplikacji roztworów czyszczących na podłogach w środowiska krytyczne.
  • Sterylny mop z dzianiny rurkowej, 129-0148, ma poziom zapewnienia sterylności 10⁻⁶
  • Mop z prążkowanej dzianiny rurowej zapewnia najlepszą chłonność z chemikaliami
Odpowiednie do stosowania w 10 klasie czystości, ISO 4, M2.5 lub niższych.