Drukuj
VWR®, System mopów samozamykających się.
Dostawca: VWR Collection
129-2500EA 2990 PLN
129-2500 129-2502 129-2506 129-2508
VWR®, System mopów samozamykających się.
Mopy
Ten system mopowania może być używany bez wyciskarki. Idealnie nadaje się do stosowania środków dezynfekujących na podłogach, ścianach i sufitach. Nowa, wysokowydajna pianka do pomieszczeń czystych, umożliwia doskonałe, trwałe przenoszenie cieczy.
  • Autoklawowalne; odporny na promieniowanie gamma i ETO
  • Odporny na powszechnie dostępne środki dezynfekujące i detergenty
  • Gąbki wykonane z laminowanego poliestru, do wchłaniania płynów i bardzo delikatnej dezynfekcji
  • Wymienne głowice mopów piankowych są dostępne z klipsami ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej