Drukuj
VWR®, Mopy, mieszkanie, pomieszczenie czyste
Dostawca: VWR Collection
129-0067EA 2480 PLN
129-0067 129-0068 129-0069 129-0070 129-0071 129-0072
VWR®, Mopy, mieszkanie, pomieszczenie czyste
Mopy
Pianka z pokryciem z 100% poliestru Do stosowania środków dezynfekcyjnych podczas produkcji farmaceutycznej lub w procesach aseptycznych. Płaska głowica mopa idealnie nadaje się do mycia dużych powierzchni, takich jak podłogi, ściany i sufity. Niski profil, gruba wyściółka i pochylona głowica ułatwiają użytkowanie.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie, zmywania i wielokrotnego użytku
  • Dobre wiązanie wilgoci zapewnia optymalny kontakt ze środkiem odkażającym
  • Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej
  • Odporny na silne środki dezynfekujące