Drukuj
VWR® PurSPONGE, Końcówki do mopa, do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR® PurSPONGE
129-0054EA 818 PLN
VWRU89032-174 129-0054 129-0052 VWRU89032-178 129-0053 129-0051 129-2504 129-0047 129-0048
VWR® PurSPONGE, Końcówki do mopa, do pomieszczeń czystych
Mopy
Przeznaczony do wycierania na mokro w pomieszczeniach sterylnych i czystych. Wyprodukowany z wysoce absorbującego poliuretanu, jednoczęściowy. Szczególnie przeznaczony do dezynfekcji szorstkich lub posiadających ostre krawędzie powierzchni, zachowując przy tym doskonałą absorpcję cieczy.
Możliwość użytkowania modeli z uchwytami Perfex or Roll-O-Matic®:
-Model Prefex wykonany z PU (na bazie PE), z powłoką lub bez
-Roll-O-Matic ® wyprodukowany z bardzo chłonnej gąbki PU z zaciskiem, dostępny z powłoką lub bez powłoki
Informacje do zamówienia: he Perfex or Roll-O-Matic® mop - nie zawiera uchwytów. Muszą być zamówione osobno.