Drukuj
VWR®, Pudełko na szkiełka z uchwytem
Dostawca: VWR
VWR®
631-0824EA 0 PLN
631-0824 631-0823
VWR®, Pudełko na szkiełka z uchwytem
Pudełka na szkiełka mikroskopowe
Cardboard microscope slide holders offer instant reference and fast, fingertip retrieval.
  • Cardboard fitted with a protective plastic frame, which provides secure protection of specimens
  • Each slide holder card accepts four slides of any thickness
  • Space for identification and comments
Karty mogą być dodawane, usuwane lub zamieniane kolejnością celem szybkiej aktualizacji.